ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 1.2 mol/l (1.2 N) en solution aqueuse
Corrosif
Sodium hydroxyde 1.2 mol/l (1.2 N) en solution aqueuse
Référence 5329.6025
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Corrosif
Sodium hydroxyde 1.2 mol/l (1.2 N) en solution aqueuse
Référence 5329.6025
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Fut Plastique
  • Cdt:
    25 L
  • Seq:
    5327
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Titer:
    1.185 - 1.215 mol/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :40 g/mol
Densité:1,04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548