- Type de conditionnement:Bouteille en verre transparent, col étroit
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
- Factor:0.99 - 1.01
: Acetic acid sodium salt
:
:82.03 g/mol
:117-118 °C
:117…118 °C
:16.2 °C
:1.05 g/cm³
:19.9 %(V)
:Température ambiante
:200-580-7
:2789
:8,II
:GHS02
:GHS05
:127-09-3
:H₃CCOONa
:MFCD00137248