ContactUsLinkComponent
Ammoniaque 0.1 mol/l (0.1 N) solution volumétrique
Ammoniaque 0.1 mol/l (0.1 N) solution volumétrique
Catalog # REGENH20101
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Ammoniaque 0.1 mol/l (0.1 N) solution volumétrique
Catalog # REGENH20101
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :35.05 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-647-6
CAS Number:1336-21-6
 :7664-41-7
Formula:NH₃
MDL Number:MFCD00066650