ContactUsLinkComponent
Modèles moléculaires orbitaux
Modèles moléculaires orbitaux
Catalog # 761-0114
undefined
Modèles moléculaires orbitaux
Catalog # 761-0114
Specifications
  • Désignation:
    Modèles moléculaires orbitaux
  • Cdt:
    1 SET
Specifications
About this item
Quatre configurations d'orbitales moléculaires: Benzène, éthane, éthylène et acétylène.
Les modèles décrivent des liaisons sigma et pi et de l'hybridation et la délocalisation électronique.