Lovibond® SD40 Multi Meter, Handheld
Lovibond® SD40 Multi Meter, Handheld
SD40 Multi
N° de catalogue LOVI720040
Fournisseur:   Lovibond
Lovibond® SD40 Multi Meter, Handheld
N° de catalogue LOVI720040
Fournisseur:  Lovibond
Lovibond® SD40 Multi Meter, Handheld
Lovibond® SD40 Multi Meter, Handheld
SD40 Multi
Prix
SFr. 296.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SD40 Multi meter is a compact, easy to use handheld meter for the measurement of pH/Con/TDS/Salt/T.
  • Transparent lid for easy maintenance and storage
  • Ideal lid design for a stable stand
  • Display colours and symbols for easy use
  • New multi-parameter models for individual measurement requirements
  • Robust plastic case with hanger
With its waterproof housing, the Pocket Tester is ideal for regular checks in industrial plants or swimming pools.
Plus, the transparent lid not only provides a secure stand for the Pocket Tester in daily use, but also makes it easier to maintain the electrodes. A three-colour LED lighting system - blue, green and red - and new display icons make the tester easy to use and intuitive to operate. The use of energy saving LEDs and 4×AAA batteries greatly extends the life of the new Pocket Tester range to up to 2000 hours.
With the included lanyard, each SD Series tester can be worn comfortably around the neck or attached to a pocket, waistband or belt with the clip on the head of the tester, allowing it to be taken anywhere without tiring the hands.
Informations de livraison: Meter is supplied with four batteries, lanyard, robust carrying case, pH buffer tablets 4/7/10 and instruction manual.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    SD40 Multi
  • Alimentation:
    4×1,5 V AAA batteries (>2000 hours continuous use)
  • Compensation de température:
    Automatic
  • Gamme de température:
    0...50 °C
  • Précision - pH:
    pH: ±0,01 (±1 digit), pH (mV): ±0,2% FS
  • Salinité - Précision:
    ±1% FS
  • Résolution de conductivité:
    Auto Scale – Con: 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm
  • Exactitude de la températue:
    ±0,5 °C
  • Affichage:
    3 coloured backlight LCD (blue: measuring, green: calibration, red: alarm)
  • TDS - Gamme:
    0,01 - 20,00 ppt
  • Température de service:
    0…60 °C
  • Indice IP:
    IP 67
  • Détermination dela température:
    0,1 °C
  • Salinité - Résolution:
    0,01 ppt
  • pH - Gamme:
    0,00 - 14,00
  • Précision de la conductivité:
    ±1% FS
  • Poids:
    151 g
  • pH - Résolution:
    0,01
  • Dimensions:
    180×40×40 mm
  • TDS - Précision:
    ±1% FS
  • Plage d'humidité de fonctionnement:
    0 - 80% rel. humidity (non-condensing)
  • Étalonnage:
    1, 2 or 3 point (with auto-recognition (NIST / IUPAC) and Con: 84 µS/cm/1413 µS/cm/12,88 mS/cm)
  • Salinité - Gamme:
    0,01 - 10 g/L ppt
  • Cat. No.:
    LOVI720040
  • Plage de conductivité:
    0,01 - 20,00 mS/cm
  • TDS - Résolution:
    Auto Scale – TDS: 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 634-8766
    Bécher de mesure, 100 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 11.30 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LOVI721250
    pH buffer set
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET - 27.70 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LOVI720045
    Replacement electrode for SD40 Multi
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 152.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LOVI721248
    pH buffer, 7,00 (25 °C), 90 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 90 mL - 10.20 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LOVI721247
    pH buffer, 4,00 (25 °C), 90 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 90 mL - 10.20 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LOVI726404
    Storage solution for pH/ORP electrodes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL - 19.40 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • LOVI721249
    Buffer pH 10,01 (25 °C) blue NIST
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 90 mL - 10.20 SFr.