Tablier à bavette en coton
PRTWS840BKR
: Portwest
- Couleur:noir
- Désignation:Cotton bib apron
- Cdt:1
Fabriqué en tissu 100 % coton pour plus de confort et de respirabilité.
- Col réglable pour un ajustement sûr
- Attaches anti-emmêlement pour une tenue sûre
Le tablier à bavette en coton mesure 720×950 mm.