Lampe frontale LED rechargeable par USB
Catalog # PRTWPA70BKR
Supplier: Portwest
Specifications
- Désignation:USB rechargeable LED head light
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette lampe frontale rechargeable par USB dispose de plusieurs réglages de luminosité, d'un contrôle de l'inclinaison et d'une sangle souple et ajustable qui la rend confortable à porter.
- Luminosité : 150 lumens
- Durée d'utilisation : 4 h
- Temps de recharge : 5 h
- Câble de chargement Micro USB inclus
- Contrôle de l'inclinaison pour différentes positions de travail
- Résistant aux impacts et à l'eau
- La boîte de vente au détail facilite la présentation pour les ventes au détail
Cette lampe est conforme à la norme IP X4, ce qui la rend résistante au vent et à l'eau, et parfaite pour toutes les conditions météorologiques.