ContactUsLinkComponent
Kit d'accessoires Gateway pour l'activation OPC™ UA des armoires de sécurité biologique
Kit d'accessoires Gateway pour l'activation OPC™ UA des armoires de sécurité biologique
Référence 135-2907
Fournisseur:  Thermo Scientific
undefined
Kit d'accessoires Gateway pour l'activation OPC™ UA des armoires de sécurité biologique
Référence 135-2907
Fournisseur:  Thermo Scientific
Spécifications
  • Désignation:
    Thermo Scientific OPC UA Gateway kit for bio safety cabinets (available in all countries except for China), power supply 100 - 240 V, USB 2.0 cable USB-A to USB-B connector
  • Cdt:
    1
  • Details:
    For use with Herasafe™ 2030i, Maxisafe 2030i, Herasafe™ 2025, MSC-Advantage™, 1300 series A2, and 1500 series A2 biological safety cabinets
Spécifications
À propos de cet article
Permettez l'intégration de l'architecture unifiée de communication de plateforme ouverte (OPC™ UA) des postes de sécurité biologique Thermo Scientific™ à l'aide de ce kit d'accessoires de passerelle. Bénéficiez de tout le potentiel de l'intégration d'équipements de laboratoire dans vos nouveaux systèmes de contrôle distribués (DCS) ou ceux déjà en place, notamment la tenue de registres sans papier, la surveillance à distance, l'analyse dans le Cloud et plus encore.
  • Conformité à la norme 21 CFR Part 11 et besoins en matière de BPF
  • Soutien aux exigences d'audit grâce à une meilleure traçabilité des données
  • Surveillance à distance en temps réel, efficacité du flux de travail, optimisation des actifs et des coûts et conformité réglementaire
  • Le kit d'accessoires Gateway comprend un dispositif Gateway, un câble USB 2.0, un connecteur USB-A vers USB-B et une alimentation électrique de 100 à 240 V
Le kit d'accessoires Gateway est compatible avec les modèles suivants :
Armoire de sécurité biologique Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i
Armoire de sécurité biologique Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i
Armoire de sécurité biologique Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025
Armoire de sécurité biologique Thermo Scientific™ MSC-Advantage™
Informations de commande: Un kit est nécessaire par connexion d'armoire de sécurité biologique.
Livraison: Fourni avec un dispositif Gateway, un câble USB 2.0 connecteur USB-A vers USB-B et une alimentation électrique de 100 à 240 V.