ContactUsLinkComponent
Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Catalog # ROTHP722.1
Anbieter:  Roth Carl
CAS-Nummer:  
Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Catalog # ROTHP722.1
Anbieter:  Roth Carl
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :294.18 g/mol
Lagertemperatur:Température ambiante
EINECS:231-906-6
UN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
CAS-Nummer:7778-50-9
Formel:K₂Cr₂O₇
MDL-Nummer:MFCD00011367