Potassium dichromate 1/24 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse
N° de catalogue ROTHP721.1
Fournisseur: Roth Carl
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:294.18 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-906-6
UN:3287
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
Numéro CAS:7778-50-9
Formule:K₂Cr₂O₇
Numéro MDL:MFCD00011367