ContactUsLinkComponent
Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Toxique
Santé
Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
N° de catalogue REGEKC20016W
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Toxique
Santé
Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
N° de catalogue REGEKC20016W
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :294.18 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-906-6
UN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
Numéro CAS:7778-50-9
Formule:K₂Cr₂O₇
Numéro MDL:MFCD00011367