ContactUsLinkComponent
Acide acétique 1 mol/l (1 N) solution volumétrique
Acide acétique 1 mol/l (1 N) solution volumétrique
Catalog # REGECH21001
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
undefined
Acide acétique 1 mol/l (1 N) solution volumétrique
Catalog # REGECH21001
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :60.05 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-580-7
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152