Rouge de phénol, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
1.37038.0100
:
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
- Seq:3401
- Environmentally Preferable:
: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
:
:13,07329
:> 300 °C
:354.38 g/mol
:Température ambiante
:205-609-7
:143-74-8
:C₁₉H₁₄O₅S
:MFCD00003552