Potassium dichromate 1/60 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
1.09928.0001
: Merck
:
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:1 Ampoul
- Seq:0501
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.06 g/cm3 (20 °C)
- pH:4.1 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic materials
:
:294.18 g/mol
:6.1,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:231-906-6
:3287
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:GHS09
:Température ambiante
:7778-50-9
:K₂Cr₂O₇
:MFCD00011367