3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine ≥99%, GR pour analyses, Supelco®
Flacon verre pour solides, 1 g
Fournisseur: Merck
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine ≥99%, GR pour analyses, Supelco®
N° de catalogue 1.08622.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS: 54827-17-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- Point d'ébullition:402 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:166…170 °C
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:259-364-6
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (perchloric acid titration):≥ 99 %
- Identity (IR-spectrum):conforms
- Melting range:166 - 170 °C
- Loss on Drying (105°C):≤ 0.2 %
- Cd (Cadmium):Max. 0.15 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
- Cat. No.:1.08622.0001