Acide acétique concentré pour une dilution à 1L, 1.0 M CH3COOH (1N) solution volumétrique, Fluka™
Référence 38051-1EA
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Seq:0001
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Factor:0.998 - 1.002
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:60.05 g/mol
Point d'ébullition:117…118 °C
Point de fusion:4 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8,II
:GHS05
:GHS02
Numéro CAS:64-19-7
Formule:H₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00036152