Méthanol ≥99.5% (par GC) NF, Macron Fine Chemicals™
Katalognr. 8814-28
Anbieter: MACRON AVANTOR BRAND
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Type de conditionnement:Steel drum
- Cdt:350 lb
- Seq:7251
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Bulk Pharmaceutical Chemical:= 99.5 %
- NF - Assay (CH₃OH) (by GC):≥99.5 %
- NF - Identification A:Passes Test
- NF - Identification B:Passes Test
- NF - Acidity:Passes Test
- NF - Alkalinity (as NH₃):≤3 ppm
- NF - Nonvolatile Residue:≤0.001 %
- NF - Readily Carbonizable Substances:Passes Test
- NF - Readily Oxidizable Substances:Passes Test
- NF - Acetone, Aldehydes (as (CH₃)₂CO):≤0.003 %
- NF - Water (H₂O):≤0.1 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:32.04 g/mol
Merck-Index:13,05984
Siedepunkt:64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:–98 °C
Dichte:0,7918 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Température ambiante
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
ERREICHEN:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
CAS-Nummer:67-56-1
Formel:CH₃OH
MDL-Nummer:MFCD00004595