Acide nitrique 65%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 6090.2500PE
Anbieter: Avantor
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:min. 65 %
- Dithizone determination:passes test
- Chloride (Cl):max. 0.5 ppm
- Mercury (Hg):max. 5 ppb
- Residue after Ignition:max. 5 ppm
- Sulfate (SO4):max. 1 ppm
- Silver (Ag):max. 0.01
- Aluminium (Al):max. 0.05
- Arsenic (As):max. 0.05
- Barium (Ba):max. 0.02
- Beryllium (Be):max. 0.01
- Calcium (Ca):max. 0.5
- Cadmium (Cd):max. 0.02
- Cobalt (Co):max. 0.01
- Chromium (Cr):max. 0.1
- Copper (Cu):max. 0.01
- Iron (Fe):max. 0.1
- Germanium (Ge):max. 0.05
- Potassium (K):max. 0.1
- Lithium (Li):max. 0.01
- Magnesium (Mg):max. 0.1
- Manganese (Mn):max. 0.01
- Molybdenum (Mo):max. 0.02
- Sodium (Na):max. 0.5
- Nickel (Ni):max. 0.05
- Lead (Pb):max. 0.05
- Strontium (Sr):max. 0.01
- Titanium (Ti):max. 0.1
- Thallium (Tl):max. 0.05
- Vanadium (V):max. 0.01
- Zinc (Zn):max. 0.05
- Zirconium (Zr):max. 0.1
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:63.01 g/mol
Merck-Index:13,06608
Siedepunkt:120.5 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:–42 °C
Dichte:1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Température ambiante
EINECS:231-714-2
UN:2031
ADR:8,II
:GHS03
:GHS05
:GHS06
CAS-Nummer:7697-37-2
Formel:HNO₃
MDL-Nummer:MFCD00011349