EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4870.
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Cdt:60 mL
- Seq:2385
Specifications
Specification Test Results
- Titer (mol/l):0.0099-0.0101
Specification Test Results
About this item
:
:336.21 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-358-3
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672