Stéréomicroscope, S10P
Stéréomicroscope, S-10P, Binoculaire
630-0144
: MOTIC
Le stéréomicroscope S10P est un modèle convivial avec deux oculaires verticaux fixes (10×/20) et un ajustement dioptrique.
- Support compact avec platine noir et blanc de 60 mm et valets
- Objectif amovible et distance de travail de 80 mm
- Bloc de mise au point à glissement et arrêt de sécurité
Offers crisp and clean images.
: Supplied with a dust cover.
- Modèle:S-10P
- Désignation:Stéréomicroscope
- Type:Binoculaire
- Cat. No.:630-0144
- Oculaires:Grand champ 10×/20 mm
- Poids:1,5 kg
- Éclairage:None
- L×P×H:170×115×115 mm
- Mise au point:Molette à tension réglable
- Distance de travail:80 mm
- Platine:Ø 47 mm
- Objectifs:2×