Heart
Heart
Classic heart in two parts, 190×120×120 mm
N° de catalogue 763-0116
Marketsource
Fournisseur:   3B Scientific
Heart
N° de catalogue 763-0116
Fournisseur:  3B Scientific
Marketsource
Heart
Heart
Classic heart in two parts, 190×120×120 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Simple heart model in 2 parts. Atrium and chambers are clearly exposed. Dimensions 19×12×12 cm.
Spécifications
  • Désignation:
    Classic heart in two parts
  • l×p×h:
    190×120×120 mm