ContactUsLinkComponent
Modèle de coupe de tige, plante dicotylédone
Modèle de coupe de tige, plante dicotylédone
Catalog # 763-0138
Supplier:  3B Scientific
undefined
Modèle de coupe de tige, plante dicotylédone
Catalog # 763-0138
Supplier:  3B Scientific
Specifications
  • Poids:
    1,2 kg
  • Désignation:
    Tige de plante dicotylédone (Phaseolus vulgaris)
  • l×p×h:
    340×340×260 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Ce modèle de la tige dicotylédone (haricots) est agrandie 250×.
  • L×p×h: 34×34×26 cm Poids: 1,2 kg
Les différents types de cellules souches sont présentés en coupes longitudinales et transversales.