Sac d'échantillon A5/C5 COEX
Sample bags, noir, Plastique, 165×245, 70 µm
Catalog # DAKL9057
Supplier: DAKLAPACK
Jump to:
Product Details & Documents
Le sac Coex A5/C5 165 × 245 mm avec rabat de 50 mm est idéal pour protéger divers produits tels que vêtements, petits équipements et articles divers lors du transport.
- Ultra-résistant, 70 microns d'épaisseur, qualité extra épaisse
- Doté d'une bande de fermeture permanente
- Le sachet COEX est en plastique gris clair opaque avec un intérieur noir
- Il peut également servir d'enveloppe d'expédition ; l'envoi par la poste est possible (attention à l'épaisseur maximale).
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Couleur:noir
- Désignation:Sample bags
- L×l:165×245
- Matière:Plastique
- Épaisseur:70 µm