trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Aller à
À propos de cet article
Synonymes: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
- Numéro CAS:51-35-4
- Formule:C₅H₉NO₃
- Numéro MDL:MFCD00064320
- Poids moléculaire:131.13 g/mol
- Index Merck:13,04866
- Point d'ébullition:296 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:206 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-091-9
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
- Numéro CAS:51-35-4
- Formule:C₅H₉NO₃
- Numéro MDL:MFCD00064320
- Poids moléculaire:131.13 g/mol
- Index Merck:13,04866
- Point d'ébullition:296 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:206 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-091-9
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource