trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue A1705.0250
Fournisseur:   PanReac AppliChem
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
N° de catalogue A1705.0250
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  51-35-4
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Glass bottle for solids, 250 g
Numéro CAS:  51-35-4
Prix
SFr. 1’050.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymes:  L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
  • Numéro CAS:51-35-4
  • Formule:C₅H₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00064320
  • Poids moléculaire:131.13 g/mol
  • Index Merck:13,04866
  • Point d'ébullition:296 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:206 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-091-9
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    250 g
Spécifications