cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue MOLE28587393-1G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
N° de catalogue MOLE28587393-1G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 618-27-9
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
- Numéro CAS:618-27-9
- Formule:C₅H₉NO₃
- Numéro MDL:MFCD00064319
- Poids moléculaire:131.13 g/mol
- Point de fusion:257 °C
- EINECS:210-542-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g