cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
Marketsource
Fournisseur:   BACHEM BIOCHEMICA
cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
Fournisseur:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificats
cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numéro CAS:618-27-9
  • Formule:C₅H₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00064319
  • Poids moléculaire:131.13 g/mol
  • Point de fusion:257 °C
  • EINECS:210-542-1
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 224.70 SFr.
    224.70 SFr.
    1 * 1 g
       224.70 SFr.
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 898.80 SFr.
    898.80 SFr.
    1 * 5 g
       898.80 SFr.
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource