Étalon de référence Organique, p-Crésol 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
40252-U
: Merck
:
- Cdt:1
- Normes:Certified reference material, 5000 mug/ml in methanol
- N ° CAS.:106-44-5
- Désignation:p-Crésol 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Conditions de stockage:2...8 °C
- Description de la classe de danger:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Conditions de transport:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonyme(s):4-Methylphenol solution; p-Cresol solution
- Formula:C₇H₈O
- GHS signal: GHS06, GHS08
: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311