ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, o-Crésol 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Étalon de référence Organique, o-Crésol 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Référence 40250-U
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Étalon de référence Organique, o-Crésol 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Référence 40250-U
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • N ° CAS.:
    95-48-7
  • Désignation:
    o-Cresol 5,000 µg/ml in methanol
  • Formula:
    C₇H₈O