Étalon de référence Organique, 1-Bromo-4-fluorobenzène 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 48083.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1
- N ° CAS.:460-00-4
- Désignation:1-Bromo-4-fluorobenzène 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₆H₄BrF
- Désignation:1-Bromo-4-fluorobenzene