Étalon de référence Organique, cis-Dichloroéthylène 200 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 48836.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1
- N ° CAS.:156-59-2
- Désignation:cis-Dichloroéthylène 200 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₂H₂Cl₂
- Désignation:cis-Dichloroethylene