Étalon de référence Organique, Ethyle acétate 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 47947.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1
- N ° CAS.:141-78-6
- Désignation:Ethyle acétate 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₄H₈O₂
- Désignation:Ethyl acetate