PE-Cy5.5 Tandem, ReadiUse™ sonde fluorescente, préactivé
Catalog # AATB2581
Supplier: AAT Bioquest
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 mg
- Seq:2070
Specifications
About this item
:
:240000 g/mol
ADR:5,II
:GHS07