0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Fluorescein dicaprylate WS1
Fluorescein dicaprylate WS1 ≥95%
Fluorescein dicaprylate WS1 ≥95%
Fluorescein dicaprylate WS1 ≥95%
Catalog # AATB22018
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Expand image
Fluorescein dicaprylate WS1 ≥95%
Catalog # AATB22018
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Specifications
Cdt:
5 mg
Seq:
2210
Specifications
About this item
Product Details
:
:
828.97 g/mol
Product Details