Cal-520L®/Cy5-Dextran conjugate, M.W. 10,000, RatioWorks™
Codice catalogo AATB20603
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Numero CAS:
Specifiche
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 mg
- Seq:2070
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:12000 g/mol
ADR:5,II
:GHS07