OG488 BAPTA-1 hexapotassium salt Cell impermeant [equivalent to Oregon Green® 488 BAPTA-1, hexapotassium salt]
Catalog # AATB20506
Anbieter: AAT Bioquest
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 µG
- Seq:1418
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:1114.28 g/mol
ADR:5,II
:GHS07