ContactUsLinkComponent
Pluronic® F-127 10% dans l'eau
  AATB20053
 :  
undefined
Pluronic® F-127 10% dans l'eau
  AATB20053
 :  
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    10 mL
  • Seq:
    2275
 :
 :5,II
 :GHS07
 :Température ambiante
 :9003-11-6
 :HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)aH
 :MFCD00082049