0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
OG488-Tris NTA-Ni
OG488-Tris NTA-Ni complexe, HIS Lite™
OG488-Tris NTA-Ni complexe, HIS Lite™
Irritant
OG488-Tris NTA-Ni complexe, HIS Lite™
Catalog # AATB12615
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Expand image
Irritant
OG488-Tris NTA-Ni complexe, HIS Lite™
Catalog # AATB12615
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Specifications
Type de conditionnement:
Plastic bottle
Cdt:
100 µG
Seq:
1286
Specifications
About this item
Product Details
:
ADR:
5,II
:
GHS07
Product Details