Tetracysteine REASH Reagent *2 mM DMSO Solution*
Référence AATB22332
Fournisseur: AAT Bioquest
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 Tests
- Désignation:Tetracysteine REASH reagent *2 mm DMSO solution*
- Tests par set:100 Tests
Spécifications
À propos de cet article
REASH is a resorufin derivative, modified to contain two arsenic atoms at a set distance from each other.
- Resorufin derivative
- High affinity for thiols
- Multiple applications
Attention: For research use only.