ContactUsLinkComponent
Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Red Fluorescence*
Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Red Fluorescence*
Référence AATB22658
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
undefined
Cell Navigator® Lysosome Staining Kit *Red Fluorescence*
Référence AATB22658
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    500 Tests
  • Désignation:
    Cell Navigator™ lysosome staining kit *red fluorescence*
  • Tests par set:
    500 Tests
Spécifications
À propos de cet article
Lysosomes are cellular organelles which contain acid hydrolase enzymes to break up waste materials and cellular debris.
  • Cell-permeant staining
  • Improved signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.