DiYO™-1 [Equivalent To YOYO®-1]
Référence AATB17579
Fournisseur: AAT Bioquest
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Désignation:DiYO™-1
- Purity:95%
Spécifications
À propos de cet article
DiYO™-1 is chemically equivalent to YOYO®-1 (YOYO® is the trademark of Invitrogen).
- Cell-Impermeable
- Useful For Multicolor Imaging
- Bright Fluorescence
Attention: For research use only.