Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Heim
6-ROX azide
6-ROX azide ≥90%
6-ROX azide ≥90%
Catalog # AATB494
Anbieter:
AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:
Expand image
6-ROX azide ≥90%
Catalog # AATB494
Anbieter:
AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:
Technische Daten
Cdt:
5 mg
Seq:
2210
Technische Daten
Über diesen Artikel
Product Details
:
:
602.68 g/mol
Product Details