Fluorescéine ≥95%
Plastic bottle, 1 g
N° de catalogue AATB1
Fournisseur: AAT Bioquest
Aller à
Product Details & Documents
Fluorescein is a fluorophore widely used in microscopy, forensics and serology to detect latent blood stains.
Synonymes: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
- Numéro CAS:2321-07-5
- Formule:C₂₀H₁₂O₅
- Numéro MDL:MFCD00005050
- Poids moléculaire:332.31 g/mol
- ADR:5,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 g
- Cat. No.:AATB1