Thermomètres de Galilée
Catalog # 765-1085
Anbieter: MOLLER THERM
Technische Daten
- Couleur:assortiment
- Hauteur:340 mm
- Seq:05
- Cdt:1
- Plage de mesure:18…26 °C
Technische Daten
Über diesen Artikel
Thermomètre d'ambiance.
- Densité du liquide modifiée en fonction de la température
- Poids gravés suspendus aux ampoules de verre
- Lecture de la température sur l'ampoule basse des ampoules flottant dans la partie haute du cylindre
Colour in the ordering table indicates the colour of the balls.