Chronomètre mécanique, Amigo
Jusqu'à 15 mn, noir, 55 mm
N° de catalogue 609-1240
Fournisseur:   HANHART
Chronomètre mécanique, Amigo
N° de catalogue 609-1240
Fournisseur:  HANHART
Chronomètre mécanique, Amigo
Chronomètre mécanique, Amigo
Jusqu'à 15 mn, noir, 55 mm
Prix
SFr. 195.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Analogue stopwatches with robust ABS casing.
  • Pin lever, one jewel
  • ¹/₁₀ second
  • 15 minutes capacity
  • Shock-protected pin lever movement
  • Robust ABS case, with cord for hanging round the neck
Spécifications
  • Ø:
    55 mm
  • Couleur:
    noir
  • Désignation:
    Jusqu'à 15 mn