ContactUsLinkComponent
Recombinant Human FCGRT/B2M (from HEK293 cells), His-tag
Recombinant Human FCGRT/B2M (from HEK293 cells), His-tag
Référence ABNOP9771.100UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Human FCGRT/B2M (from HEK293 cells), His-tag
Référence ABNOP9771.100UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    HEK293 cells
  • Species:
    Human
  • Tag sequence:
    His-tag
  • ID de gène:
    P55899-1 | P61769-1
  • Nom de la protéine/du peptide:
    FCGRT/B2M
  • Sequence:
    Ala24-Ser297|Ile21-Met119