ContactUsLinkComponent
Recombinant Human CCL19 (from E. coli), T7-tag
Recombinant Human CCL19 (from E. coli), T7-tag
Référence ABNOP9545.20UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Recombinant Human CCL19 (from E. coli), T7-tag
Référence ABNOP9545.20UG
Fournisseur:  Abnova
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    20 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
  • Species:
    Human
  • Tag sequence:
    T7-tag
  • ID de gène:
    Q99731
  • Nom de la protéine/du peptide:
    CCL19
  • Sequence:
    22a.a.-98a.a.