Recombinant Human GCDH (from E. coli), His-tag
Référence ABNOP9597.10UG
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:10 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- Tag sequence:His-tag
- ID de gène:Q92947
- Nom de la protéine/du peptide:GCDH
- Sequence:45a.a.-438a.a.