0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Enzymes
Recombinant Alkaline Phosphatase (from E. coli)
Recombinant Alkaline Phosphatase (from E. coli)
Recombinant Alkaline Phosphatase (from E. coli)
Référence ABNOP9386.10ML
Fournisseur:
Abnova
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Recombinant Alkaline Phosphatase (from E. coli)
Référence ABNOP9386.10ML
Fournisseur:
Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
10 mL
Type d'enzyme:
Recombinant
Source:
E. coli
Nom de l'enzyme:
Alkaline Phosphatase
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit