0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Enzymes
Synthetic Yeast Inorganic Pyrophosphatase (from E. coli)
Synthetic Yeast Inorganic Pyrophosphatase (from E. coli)
Synthetic Yeast Inorganic Pyrophosphatase (from E. coli)
Katalognr. ABNOP9371.500UL
Anbieter:
Abnova
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Synthetic Yeast Inorganic Pyrophosphatase (from E. coli)
Katalognr. ABNOP9371.500UL
Anbieter:
Abnova
CAS-Nummer:
Technische Daten
Cdt:
500 µl
Type d'enzyme:
Synthetic
Source:
E. coli
Species:
Yeast
Nom de l'enzyme:
Inorganic Pyrophosphatase
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails